Learn More
Kautex™ Flacon rond en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
500 ml
1 000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col:
17 mm
17mm
19,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
148 pièces
72 pièces
792 pièces
900 pièces
Description
- Couleur naturelle
- Bouchon à charnière en PP commandé séparément
- Bouchon à couvercle à charnière pour une utilisation à une seule main
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 17mm |
| À utiliser avec (application) | Conditionnement, stockage et transport |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 900/boîte |
| Nb par paquet | 1 par unité |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 1 par unité |
| Couleur de la vis | Blanc |
| Matériau de la vis | Polypropylène |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction