Learn More
Brand™ Louches en PEHD
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Longueur (métrique):
350 mm
400 mm
Conditionnement:
6 pièces
Description
- En PEHD
- Couleur naturelle
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Pelle |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 400 mm |