Learn More
Kautex™ PEHD, bouchon à vis pour bonbonne avec robinet d’arrêt
Click to view available options
:
Naturel ; avec robinet d’arrêt rouge, à utiliser avec des jerricans de 5 et 10 litres
Description
- HDPE
- Couleur naturelle
- Avec robinet d’arrêt, rouge
- Accessoire pour bonbonne
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Certifications/Conformité | DIN50 |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec des jerrycans de 5 et 10 L |
| Matériau | HDPE |
| Nb par paquet | À l’unité |
| Type de produit | Bouchon à vis avec robinet d’arrêt |