Learn More
Kartell™ Bouchons à vis standardisés en PEHD
Code produit. 12697765
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 18
GL 25
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12697765
Marque: Kartell™ 1580000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polyéthylène haute densité, l’un des plastiques les plus polyvalents, qui les rendent légers et très solides. Les bouchons à vis standardisés en PEHD Kartell™ sont utilisés pour fermer hermétiquement un flacon en PE Kartell™, réduisant ainsi le risque de déversement.
  • Fabriqués en PEHD (polyéthylène haute densité)
  • À utiliser avec des flacons en PE DIN 168
  • Bouchon à vis facile à utiliser
Spécification
Couleur Blanc
Matériau HDPE
Matériau de la vis HDPE
Gamme de produits Bouchon
Filetage (métrique) GL 18
Finition de col 58 mm
Type de produit Bouchon à vis en HDPE
À utiliser avec (équipement) Flacons Kartell™ 15801 - 15821