Learn More
Kappes Systeme™ Bac de stockage en PEHD
Code produit. 10665453
Encompass_Preferred
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Dimensions (L x l x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10665453
Marque: Kappes Systeme™ 6004.00.0353
Il en reste null
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau HDPE
Couleur Vert
Forme Rectangulaires
À utiliser avec Convoyeur à rouleaux et alimentation
À utiliser avec (application) Stockage des aliments
Séries 5
Quantité 1/Paquet
Dimensions (L x l x H) 290 x 140 x 130 mm
Longueur (métrique) 290 mm
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.