Learn More
Kappes Systeme™ Bac de stockage en PEHD
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Dimensions (L x l x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Réservoir de stockage |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Vert |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec | Convoyeur à rouleaux et alimentation |
| À utiliser avec (application) | Stockage des aliments |
| Séries | 5 |
| Quantité | 1/Paquet |
| Dimensions (L x l x H) | 290 x 140 x 130 mm |
| Longueur (métrique) | 290 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.