Learn More
Buerkle™ Récipients de stockage universels en PEHD
Code produit. 13117673 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
29 L
48 l
94 l
Conditionnement:
1 pièce
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique !
Code produit. 13117673
Marque: Buerkle™ 34180148
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique !
Récipients de stockage pratiques avec bords de préhension fermés pour un transport en toute sécurité des matières liquides ou en sachets. Bords intérieurs arrondis et surfaces intérieures lisses pour un nettoyage facile, à utiliser dans le secteur de l’alimentation et de l’hygiène.
  • PEHD, blanc
  • Peut s’empiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 48 l
Certifications/Conformité Règlementation (CE) n° 1935/2004, Règlement (UE) 10/2011
Description Finition intérieure lisse
Couleur Blanc
Matériau HDPE
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Produits alimentaires et secteur de l’hygiène
Type de montage Empilable
Type de produit Récipient de stockage
Longueur (métrique) 660 mm
Longueur (métrique) intérieure 600 mm
Largeur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 220 mm
Hauteur (métrique) intérieure 210 mm