Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can
Code produit. 10390431 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
20 L
30 L
Profondeur (métrique):
290 mm
310 mm
365 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10390431
Marque: Buerkle™ 04310005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boite à col large avec ouverture de remplissage extrêmement large, facile à nettoyer à l’intérieur, ce qui est particulièrement important lors du stockage de substances sensibles.
  • L’ouverture de remplissage large facilite le nettoyage
  • Des poignées de transport et un couvercle à vis garantissent un transport sûr et pratique
  • Peut également être utilisé comme boîte de sédimentation
  • Fabriqué en HDPE transparent
  • Stabilisé aux UV
  • Graduations en litres bleues auto-adhésives et robinets disponibles en tant qu’accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Certifications/Conformité Suitable for foodstuffs
Couleur de bouchon Blue
Taille du bouchon 88 mm
Type de bouchon À vis
Couleur Transparent
Profondeur (métrique) 290 mm
Jetable Reusable
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires, transport sûr et pratique, utilisé comme boite de sédimentation
Graduations Liter scale available separately
Hauteur (métrique) avec bouchon 280 mm
Comprend Poignées de transport, couvercle à vis
Matériau HDPE
Mouth Style Wide
Type de goulot Large
Type de produit Jerrican
Stérilité Non-sterile
Largeur (métrique) 130 mm