Learn More
Azlon™ Flacons ronds à col large en PEHD
19.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21933" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21933" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Description
Utilisez ces flacons ronds en plastique pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides.Les flacons ronds à col large en PEHD Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Conception étanche sans joint
- Contours intérieurs lisses pour un versement efficace et un nettoyage facile
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
- Bonne résistance chimique
- Fournis dans un emballage thermorétractable
- S. P. I. codes de recyclage
Spécification
Capacité (métrique) | 150 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 32mm |
À utiliser avec (application) | Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 10/boîte |
Couleur de bouchon | Translucide |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Bouche | Large |