Learn More
Buerkle™ Flacons carrés à col large en PEHD
Code produit. 10485942 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10485942 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10485942 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03380250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon carré économique pour le conditionnement et le stockage de liquides, poudres et granulés.
  • PEHD, transparent, anti-éclaboussures
  • Zone d’écriture spéciale pour les marquages ou les caractères manuels
  • Étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparent
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 59 mm
Largeur (métrique) 59 mm
Filetage (métrique) 50 mm
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 110.5 mm
Type de bouchon Screw Cap