Learn More
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD
Code produit. p-8002255 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 15475574
Marque: Buerkle™ 03420050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon de réactif à col large est particulièrement adapté au stockage, à l’emballage, à la prise d’échantillons, à l’échantillonnage et au transport des granulés et des milieux de culture en pâte.
  • PEHD, transparent
  • Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
  • Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 28 mm
Dimensions (L x l x H) 36 x 36 x 89 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Matériau HDPE
D.I. du col (métrique) 21 mm
Poids (métrique) 0,018 kg
Largeur (métrique) 36 mm
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 89 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis