Learn More
BRAND™ Flacons de stockage à col large en PEHD
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En PEHD
- Col large
- Avec bouchon à vis et poignée de transport
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Comprend | Poignée de transport |
| Matériau | HDPE |
| Closure Included | Oui |
| Type de produit | Flacon de stockage |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |