Learn More
3M™ Protection de tête Versaflo™ S-Series
Code produit 11785314 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11785314 S 1 pièce
11775314 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11785314 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000044300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.00€
    49.88€ / 1 pièces
    Économisez 35.12€
    41% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Convient aux applications exigeant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe. La coiffe 3M Versaflo série-S est compatible avec de nombreu
Convient aux applications exigeant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble, comme la production pharmaceutique, ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe. Pour la mise au rebut, la suspension et les composants de l’aération peuvent être rapidement retirés et séparés pour distinguer les flux de déchets lorsque des installations sont disponibles.
  • Couvre-chef avec suspension intégrée assurant la protection de la tête et du visage.
  • Assure la protection des yeux et du visage contre les projections de —liquides et les impacts de faible énergie (grade F) selon la norme EN166.— La même classification de résistance aux chocs que celle des lunettes de sécurité.
  • Fabriqué à partir d'un tissu de film laminé polyvalent et économique.
  • Couvre-chef d'entrée de gamme pour la protection respiratoire à ventilation assistée.
  • Aucun assemblage requis.
  • Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage.
  • Excellent champ de vision, notamment vers le bas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, Certification CE, EN14594 3A
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène non tissé
Type de produit Coiffe
Dimensions S
À utiliser avec (application) Gaz, vapeur et particules, éclaboussures de liquides, projections de particules / poussière de faible énergie
Comprend Harnais intégré
Matériau (lentille) PETG
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 100 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.