Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir biseauté, verre transparent
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 9.4 ml |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Type de goulot | Sertissage biseauté |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 800 μl |
| Volume (métrique) de travail | 5 mL |
| Type de base | Fond rond |
| Afficher plus |