Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir biseauté, verre transparent
Code produit. 15552340 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
9.4 ml
21,2 ml
22 ml
22,4 ml
Type de base:
Fond plat
Fond rond
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15552340
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fond plat ou rond.
  • Transparents
  • En verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 22,75 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 21,2 ml
À utiliser avec (application) Headspace
Type de goulot Sertissage biseauté
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel 800 μl
Volume (métrique) de travail 20 mL
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 75,5 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND20
Marking Spot Non