Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir SPME, verre transparent
Code produit. 10510323 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparents
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10510323
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fond rond.
  • Col à sertir
  • Fond arrondi
  • Verre
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe 22,5 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 21,2 ml
À utiliser avec (application) SPME
Type de goulot Sertissage spécial
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) de travail 20 mL
Type de base Fond rond
Hauteur (métrique) 75,5 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND20
Marking Spot Non