Learn More
R&D Systems™ Heart Tissue Slides (Adult Normal)- Paraffin
Code produit 18113079 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 Slides
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18113079 5 Slides 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18113079 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP246893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.47€
    396.90€ / 5 pièces
    Économisez 81.57€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Useful in immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 50 Cores: 59 carcinoma, adenocarcinoma, carcinosarcoma
Quantité 5 Slides
Tissue Condition Normal
Type Heart
Dimensions (LxW) 2.0 mm
Gamme de produits Novus
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.