Learn More
Grant Instruments™ Serpentin de refroidissement échangeur de chaleur
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
OLS26
T100, TC120, TX150, TXF200
Conditionnement:
1 pièce
Description
Peut être fixé à une source d’eau froide ou à un bain à circulation réfrigéré.Le serpentin d’échange thermique Grant Instruments™ maintient le bain à 2°C au-dessus de la température du liquide de refroidissement.
- Bobine d’échange de chaleur en acier inoxydable pouvant être fixée à une source d’eau froide ou à un bain à circulation réfrigéré
- Peut être utilisé pour maintenir une température de bain-marie supérieure à 2° à la température du liquide de refroidissement utilisé
- Compatible avec OLS 26 Aqua Pro
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | T100, TC120, TX150, TXF200 |
| Gamme de températures | 2°C |
| Type | Bobine d’échange thermique |