Description
- La large plage de températures offre une sécurité illimitée pour les applications jusqu’à 260°C
- Un revêtement en PFA unique sur le corps en aluminium Heat-On offre une résistance chimique supérieure et une longue durée de vie
- Contrôlez précisément la température à l’intérieur du récipient ou sur le bain à sec avec un port thermocouple qui fournit la température réelle du bloc à votre plaque chauffante série MR
- Augmentez votre productivité quotidienne de manière significative et réduisez vos temps de traitement en changeant rapidement les blocs chauffants Heat-On
- Hausse de 66 % de la vitesse de chauffe de 1000 ml d’eau par rapport aux bains d’huile classiques
- Un flacon de 150 ml d’eau bout en moins de 11 minutes
- Chaque bloc chauffant Heat-On est un produit autonome qui peut être placé directement sur l’agitateur chauffant
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pour support à plusieurs puits |
| Température (impériale) | 500°F |
| Température (métrique) | 260°C |
| Type | Bloc de chauffage |
| Matériau | Aluminium |