Description
- Pour une utilisation optimale, il est recommandé d’acheter également un support multi-puits et des poignées de levage de sécurité
- La température maximale pour une utilisation en continu est de 260°C
- Pour mesurer cette température avec précision à l’aide d’un capteur de température, un petit trou est prévu sur l’un des côtés du bloc Heat-On
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pour support à plusieurs puits |
| Type | Insert Heat-On |
| Tension | 100/230 V |
| Revêtement | Fluoropolymère composé de PTFE, PFA et FEP |
| Matériau | Aluminium 6082 HE30 |