Learn More
Heidolph™ Ensemble de base à plusieurs puits Heat-on
Tous les produits Heidolph Instruments ProduitsDescription
- Comprend un support multi-puits et 3 inserts pour petits flacons à fond rond
- Les inserts Heat-On conviennent aux flacons à fond rond de 25 ml, 50 ml et 100 ml respectivement
- Le support multi-puits peut recevoir un maximum de deux flacons à la fois
- La température maximale pour une utilisation continue est de 260°C
- Afin de mesurer cette température avec précision à l’aide d’un capteur de température, un petit trou est prévu sur l’un des côtés du bloc Heat-On
- Les poignées de levage de sécurité sont optionnelles et disponibles séparément
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Spécification
| Type | Ensemble de base à plusieurs puits Heat-on |
| Revêtement | Polymère |
| Matériau | Aluminium |