Learn More
Ansell Masques stériles de style plissé Kimtech Pure™ M3
Description
Les masques stériles présentent un revêtement intérieur non irritant BiCoSof™ et un nez en aluminium pliable. Disponibles avec boucles d’oreilles ou attaches souples.
Recommandé pour les environnements de salle blanche de classe ISO 3 ou supérieure
- La couche extérieure en PE peu pelucheux protège contre le risque de contamination
- Excellente filtration des particules et des bactéries associée à une bonne respirabilité
- Le revêtement interne en BiCoSof™ apporte confort à l’utilisateur
- Conditionnement double
- Masques stériles stérilisés par irradiation aux rayons gamma et conditionnés individuellement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
| Couleur | Blanc |
| Fastening Type | Attaches |
| Matériau | SMS, polypropylène |
| Dimensions | Étalon |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | Plissée, 62494 |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 ; CE Simple ; À usage industriel uniquement |
| Cleanroom Class | Classe 1 (ISO 3) |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |