Learn More
Ansell Masques stériles de style plissé Kimtech Pure™ M3
Description
Les masques stériles présentent un revêtement intérieur non irritant BiCoSof™ et un nez en aluminium pliable. Disponibles avec boucles d’oreilles ou attaches souples.
- Stérilisés aux rayons gamma à 10-6
- Blanc avec attaches souples ou contours d’oreille
- Couche externe du film perforé en PE assurant une protection contre les contaminations
- Liaison en polyester et milieu filtrant en polyester garantissant une filtration des bactéries efficace à 91.9 % et une filtration des particules efficace à 93.1 %
Specifications
Specifications
| Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
| Couleur | Blanc |
| Fastening Type | Attaches |
| Matériau | Polyéthylène |
| Dimensions | Étalon |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | Plissée, 62467 |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 ; CE Simple ; À usage industriel uniquement |
| Cleanroom Class | Classe 1 (ISO 3) |
| Jetable | Usage unique |
| Show More |