Learn More
Brady™ Étiquettes en polyimide résistantes aux hautes températures
Code produit. 17858244
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,187 x 1 po
0,25 x 1,5 po
0,25 x 0,25 po
0,25 x 0,75 in
0,25 x 2 in
0,275 x 0,5 po
0,2 x 0,65 po
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 po
0,9 x 0,25 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
750 pièces
Code produit. 17858244
Marque: Brady™ 173714
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le polyimide hautes températures (B-727) résiste aux environnements de soudure à la vague et aux nombreux lavages intensifs lors du pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques.
  • Le polyimide hautes températures (B-727) résiste aux environnements de soudure à la vague et aux nombreux lavages intensifs lors du pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques.
  • Adhésif extrêmement durable conçu pour une utilisation dans le cadre de lavages intensifs et avec des produits chimiques de nettoyage, et idéal pour l'application automatique
  • Polyimide blanc brillant imprimable par transfert thermique
  • Étiquettes conformes à la norme UL et répondant aux exigences de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
  • Température d'utilisation de -70 à 100°C (-94 à 212°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL Recognized
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Temperature Indicating Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex No
Quantité 750 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +572°F
Plage de températures (métrique) -70°C to +300°C
Épaisseur (impériale) 0,0044 in
Épaisseur (métrique) 0.112 mm
Dimensions (LxW) 0,187 x 1 po
Longueur (impériale) 0.187 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 4,75 mm
Alternate Part Number M6-14-727