Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave 1073B en Tyvek, avec point indicateur de vapeur
GREENER_CHOICE
Product Code. 17748327 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in)
145 x 145 cm (57 x 57 in)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in)
61 x 91,4 cm (24 x 36 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
81 x 81 cm (32 x 32 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Unit Size:
100 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) unitSize
17748327 40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in) 100 pièces
17788357 61 x 91,4 cm (24 x 36 in) 50 pièces
17758337 45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in) 100 pièces
17718357 35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in) 100 pièces
17788367 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in) 50 pièces
17708387 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in) 50 pièces
17728387 106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in) 50 pièces
17748387 121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in) 50 pièces
17768387 152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in) 50 pièces
17718397 15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in) 100 pièces
17841081 145 x 145 cm (57 x 57 in) 50 pièces
17746899 81 x 81 cm (32 x 32 in) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17748327 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. COVMGTVKUB12X16
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sachet en Tyvek offrant une grande respirabilité tout en offrant une barrière contre la contamination microbienne après stérilisation.
  • Construction 100 % Tyvek pour la résistance et la barrière microbienne
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Joints d’usine résistants
  • Fermeture thermoscellée
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique et des composants
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Améliore l’efficacité du service de préparation des pièces
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Yes
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in)
Longueur (impériale) 16 in
Largeur (impériale) 12 in
Type de produit Autoclave Bag
Capacité (impériale) 176 oz.
Capacité (métrique) 5,2 L
Longueur (métrique) 40,6 cm
Largeur (métrique) 30,5 cm