Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave 1073B en Tyvek, avec point indicateur de vapeur
GREENER_CHOICE
Code produit. 17841081 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in)
145 x 145 cm (57 x 57 in)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in)
61 x 91,4 cm (24 x 36 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
81 x 81 cm (32 x 32 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
17841081 145 x 145 cm (57 x 57 in) 50 pièces
17748327 40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in) 100 pièces
17788357 61 x 91,4 cm (24 x 36 in) 50 pièces
17758337 45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in) 100 pièces
17718357 35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in) 100 pièces
17788367 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in) 50 pièces
17708387 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in) 50 pièces
17728387 106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in) 50 pièces
17748387 121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in) 50 pièces
17768387 152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in) 50 pièces
17718397 15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in) 100 pièces
17746899 81 x 81 cm (32 x 32 in) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit. 17841081 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur COVMGTVKUB57X57
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sachet en Tyvek offrant une grande respirabilité tout en offrant une barrière contre la contamination microbienne après stérilisation.
  • Construction 100 % Tyvek pour la résistance et la barrière microbienne
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Joints d’usine résistants
  • Fermeture thermoscellée
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique et des composants
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Améliore l’efficacité du service de préparation des pièces
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Épaisseur (impériale) 8 mil
Dimensions (L x l) 145 x 145 cm (57 x 57 in)
Longueur (impériale) 57 in.
Largeur (impériale) 57 in.
Type de produit Autoclave Bag
Capacité (impériale) 3086 oz.
Capacité (métrique) 91,3 L
Longueur (métrique) 144.8 cm
Largeur (métrique) 144.8 cm
Épaisseur (métrique) 0,2 mm