Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet autoclave en Tyvek auto-scellant
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Construction en film Tyvek™ / PE pour une excellente résistance et une barrière microbienne exceptionnelle
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Fermeture thermoscellée
- Mitaines intégrées
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Effectuez des connexions aseptiques à l’intérieur du sachet isolateur
- Élimine les risques de contamination
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Scellage à chaud |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| Comprend | Mitaines intégrées, fenêtre transparente et indicateur de vapeur |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non-sterile |
| Sans latex | Yes |
| Afficher plus |