Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet autoclave en Tyvek auto-scellant
GREENER_CHOICE
Code produit. 17778027 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
26 x 16 in
30 x 27 in
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
17778027 26 x 16 in 100 pièces
17708167 - 50 pièces
17768117 30 x 27 in 50 pièces
3 options
Code produit. 17778027
Marque: Keystone Cleanroom Products BGT2A1626MITT2WOCPE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le sachet autoclave en Tyvek auto-scellant Keystone Cleanroom Products est un isolateur portable dans un sachet économique et facile à utiliser. Idéal pour les équipements difficiles à stériliser qui nécessitent généralement des connexions aseptiques après stérilisation.
  • Construction en film Tyvek™ / PE pour une excellente résistance et une barrière microbienne exceptionnelle
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Fermeture thermoscellée
  • Mitaines intégrées
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Effectuez des connexions aseptiques à l’intérieur du sachet isolateur
  • Élimine les risques de contamination
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 35 963 mL
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Comprend Mitaines intégrées, fenêtre transparente et indicateur de vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Yes
Méthode de stérilisation Vapeur
Dimensions (L x l) 26 x 16 in
Longueur (impériale) 26 in
Longueur (métrique) 66 cm
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 41 cm
Type de produit Autoclave Bag