Learn More
Epredia™ Sacs en polyéthylène scellables à chaud
Code produit. 12734878
Click to view available options
Longueur (impériale):
9 in
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12734878
Marque: Epredia™ 844
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protégez vos échantillons à envoyer avec les sacs en polyéthylène scellables à chaud Thermo Scientific™.
  • Fabriqués en polyéthylène robuste
  • Scellables à chaud pour garantir un stockage anti-fuite
Informations de commande :
  • Vendus par paquets de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Heat-Sealable Bag
Matériau Polyéthylène
Diamètre (métrique) 240 mm
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22.9 cm
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 40.6 cm