Learn More
Fisherbrand™ Thermoscellant avec coupe
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Description:
Prise britannique
Suite. Prise Europe/Israël
Conditionnement:
1 pièce
Description
Scellez les sachets, les feuilles ou les tubulures rapidement et efficacement. La thermoscelleuse à lame Fisherbrand™ possède un élément chauffant sûr qui ne chauffe que lorsqu’il est utilisé. Le bouton de la minuterie permet de régler la durée du scellage. L’unité 450 W (220 / 230 VCA) comprend un kit de pièces de rechange. Disponible avec une prise R.-U. ou européenne.
- Scellez les sacs, les feuilles ou les tubes placés en polyéthylène ou en polyéthylène, de 0,01 à 0,8 mm d’épaisseur.
- La lame rapportée élimine l’excès de matériel sur 19 mm du sceau.
- L’élément thermique mesure 310 mm de long et n’est chaud qu’au moment du scellement.
- Le bouton de minuterie assure une étanchéité sûre.
- Il suffit de tourner le bouton pour programmer le temps (1 à 8 secondes).
- Appuyer la poignée vers le bas.
- Retirer lorsque le voyant indique que le cycle est terminé.
- Comprend le kit de pièces de rechange (les kits de pièces de rechange supplémentaires peuvent être commandés séparément) :
- Deux lames supplémentaires
- Deux éléments chauffants supplémentaires
- Deux chiffons en PTFE supplémentaires
Spécification
Spécification
| Type | Languette commerciale |
| Dimensions (P x L x H) | 446 x 86 x 166 mm (fermé) |
| À utiliser avec (équipement) | Feuilles, sachets en polyéthylène ou en polypropylène ou tubulure plate |
| Comprend | Kit de pièces de remplacement (deux pour chaque partie : lames, éléments thermiques, lingettes enétablissement de température,mois d’alimentation de 153 cm) |
| Temps de scellage | Réglable, de 1 à 8 secondes |
| Description | Prise britannique |