Learn More
Brady™ Manchons pour fil de remarkeur en polyoléfine thermorétractable
Code produit. 13458259
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir sur jaune
Calibre de fil:
16 AWG à 8 AWG
18 à 12 AWG
Dimensions (LxW):
2,13 m x 11,15 mm
42,16 x 25,78 mm
Quantité:
1 000/rouleau
1 de chaque
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 13458259
Marque: Brady™ 143232
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bulk roll of PermaSleeve markers. PermaSleeve™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification.
  • These Sleeves are self-extinguishing.
  • Meet the requirements of SAE AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 method 215K and is UL224 recognised.
  • CSA acceptance pending.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognised
Description BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker PermaSleeve Wiremarker Sleeves
Couleur Noir sur jaune
Finition Matte
Format Roll
Matériau Polyolefin
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Wire and Cable Markers
À utiliser avec (application) Electrical labelling, Wire and cable labelling
À utiliser avec (équipement) BMP41, BMP51, BMP53
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -55°C
Nb par paquet 1 Sleeve/Box
Quantité 1 de chaque
Rapport de rétrécissement 3:1
Type de logiciel LabelMark
Plage de températures (impériale) -67°F to +275°F
Plage de températures (métrique) –55°C à +135°C
Calibre de fil 16 AWG à 8 AWG
Dimensions (LxW) 2,13 m x 11,15 mm
Longueur (impériale) 2.33 yd.
Longueur (métrique) 2.13 m
Hauteur (impériale) 0.44 in.
Hauteur (métrique) 11.15 mm