Learn More
Grant Instruments™ Bloc chauffant pour agitateur thermostaté avec microplaque à puits profonds TS-DW
Code produit. 15460474
Click to view available options
Capacité:
Plaque DeepWell à 96/1 000 µl puits Eppendorf™
Plaque DeepWell à 96/2 200 µl puits Sarstedt™
Plaque à puits profonds Axygen™ 96/2200 µl
Plaque à puits profonds Starlab™ 96/1 200 µl
Dimensions:
1 000 μl
1 200 μl
2 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15460474
Marque: Grant Instruments™ B2SL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet d’accueillir une plaque DeepWell pour agitateur thermique de microplaques DeepWell TS-DW
Bloc pour une plaque à puits profonds
  • Conçu pour s’adapter aux microplaques afin d’assurer un meilleur transfert de la chaleur
  • Garantie de trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Agitateur thermostaté pour microplaques TS-DW
Capacité Plaque à puits profonds Starlab™ 96/1 200 µl
Type Bloc
Dimensions 1 200 μl