Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateurs chauffants / refroidisseurs
Code produit. p-6731002 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V,1 A, 450 W
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15544080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour les analyses qui nécessitent une température stable et contrôlée.
  • Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
  • Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température de 10°C en dessous de la température ambiante jusqu’à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
  • Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
  • Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d’affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l’opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. L’écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
  • Mode d’étalonnage de la température : permet à l’utilisateur d’étalonner l’unité par rapport à un dispositif de température externe.
  • Applications : cultures cellulaires et bactériennes, hybridations et réactions enzymatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm (0,12 in)
Précision du contrôle de la vitesse ±2 % de la vitesse de consigne jusqu’à 999 tr/min ±5 % de 1 000 à 1 200 tr/min
Vitesse de rotation 150 à 1 200 tr/min (microplaque), 100 à 600 tr/min (bloc modulaire)
Alimentation électrique 230 V,1 A, 450 W
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Dimensions (L x l) de la plateforme 7 x 5,5 in (180 x 140 mm)
Dimensions (L x l x H) 16,3 x 11,5 x 12 in (415 x 293 x 308 mm)
Alarmes Sonore et visuelle
Affichage LED
Plage d’humidité 80 % maximum
Plage de durée 1 s à 9 999 min