Learn More
Heidolph™ Module de chauffage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Incubateur 1000
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une distribution de chaleur uniforme et rapide est essentielle pour des résultats exceptionnels
- Avec une puissance de 300 watts, le module de chauffage assure des temps de chauffage rapides dans le système d’incubation
- Les organismes thermophiles peuvent également être incubés à une température de 65°C
Spécification
Spécification
| Tension | 115/230 V |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 65°C |
| À utiliser avec (équipement) | Incubateur 1000 |