Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante CERAN™, 50°C à 500°C, vitrocéramique
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Vitrocéramique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fournies avec un régulateur séparé
- La plaque de faible masse est chauffée électriquement sur toute sa surface et est intégrée dans un cadre en acier inoxydable de qualité supérieure monté sur un boîtier en acier inoxydable isolé à l’intérieur
- Le système de contrôle de la température est régulé par une sonde de température électronique NiCr-Ni avec une plage de régulation comprise entre 50° et 500°C
- Le contrôleur est intégré dans un boîtier en aluminium moulé sous pression
- Le temps de chauffage à 500°C est d’environ 8 minutes
- Quatre pieds, qui peuvent être ajustés individuellement à une hauteur d’environ 8 mm, assurent une stabilité horizontale optimale
Spécification
Spécification
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau de la plaque supérieure | Vitrocéramique |
| Dimensions | 11 x 17 po |
| max. (métrique) | 50°C à 500°C |
| Profondeur (métrique) | 440 mm |
| Poids (impériale) | 14.3 lb. |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Poids (métrique) | 6,5 kg |
| Largeur (métrique) | 290 mm |
| Puissance | 3000 w |
| Afficher plus |