Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-ballons avec agitation
Click to view available options
Capacité:
100 ml (3,4 oz)
17 oz, 500 ml
1 000 ml (33,8 oz)
250 ml (8,5 oz)
2 000 ml (67,6 oz)
50 ml (1,7 oz)
Tension:
230 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Adapté aux flacons à fond rond de 50 ml à 2 litres
- Vitesses d’agitation bidirectionnelle jusqu’à 520 tr/min
- Fonction de “récupération automatique” du barreau d’agitation
- Conception “froide au toucher”
- Température maximale de l’élément : 450°C
- Régulateur d’énergie intégré
- Cartouche chauffante isolante remplaçable
- Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
- Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques
- Écran mis à la terre et fusibles doubles pour davantage de sécurité
- Support pour tiges de support de 1,3 cm (tiges de support non fournies)
Certifications
CE
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Capacité | 2 000 ml (67,6 oz) |
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 350 x 197 mm |
| Tension | 230 V |
| Modèle | 450°C |
| Matériau | Boîtier externe en polypropylène |
| Détails du bloc d’alimentation | Prises UK et EU |
| Puissance | 520 W |
| Poids (métrique) à l’expédition | 5,68kg |
| Afficher plus |