Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-ballons avec agitation
Code produit. p-3762088
Click to view available options
Capacité:
100 ml (3,4 oz)
17 oz, 500 ml
1 000 ml (33,8 oz)
250 ml (8,5 oz)
2 000 ml (67,6 oz)
50 ml (1,7 oz)
Tension:
230 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11562674
Marque: Cole-Parmer™ 0464105
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques. Les chauffe-ballons avec agitation Electrothermal™ fournissent une agitation simple ou bidirectionnelle.
  • Adapté aux flacons à fond rond de 50 ml à 2 litres
  • Vitesses d’agitation bidirectionnelle jusqu’à 520 tr/min
  • Fonction de “récupération automatique” du barreau d’agitation
  • Conception “froide au toucher”
  • Température maximale de l’élément : 450°C
  • Régulateur d’énergie intégré
  • Cartouche chauffante isolante remplaçable
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
  • Boîtier extérieur en polypropylène résistant aux produits chimiques
  • Écran mis à la terre et fusibles doubles pour davantage de sécurité
  • Support pour tiges de support de 1,3 cm (tiges de support non fournies)
Certifications
CE
Warranty
1 an pièces et main-d’œuvre
Specifications
Certifications/Conformité CE
Capacité 50 ml (1,7 oz)
Capacité (métrique) 50 ml
Dimensions (L x l x H) 260 x 175 x 133mm
Tension 230 V
Matériau Boîtier externe en polypropylène
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Puissance 80 W
Poids (métrique) à l’expédition 1,73kg
Type de produit Chauffe-ballon avec agitation
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 1.7 oz.
Fréquence 50/60 Hz