Learn More
Rogo Sampaic™ Boîtes à forte cristallisation
Code produit. p-8008546
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
9 l
Diamètre (métrique):
164 mm
205 mm
335 mm
Hauteur (métrique):
78 mm
96 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
Code produit. 11714156
Marque: Rogo Sampaic™ CNN004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour les besoins de cristallisation en laboratoire. Les boîtes à forte cristallisation Rogo Sampaic™ sont fabriquées en verre sodocalcique transparent.
  • Également excellentes pour le stockage
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Type Boîte à forte cristallisation
Hauteur (métrique) 78 mm
Diamètre (métrique) 164 mm