Learn More
Cole-Parmer™ Pinces d’extension à trois broches à usage intensif
Code produit. p-8004070 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
32 mm
50 mm
61 mm
103 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11795459
Marque: Cole-Parmer™ 0802116
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez vos flacons, béchers et burettes bien en place grâce à ces pinces rallonges. Les pinces rallonges à trois doigts pour usage intensif disposent d’une mâchoire fermée innovante qui minimise la contamination et la corrosion des composants internes, ce qui facilite le nettoyage et la décontamination.
Sa conception permet d’utiliser toute la longueur de la pince – aucune gêne due à un ressort ou à un mécanisme interne. Optez pour le réglage simple en vue d’une utilisation standard : un mors ou un doigt est ajusté à l’aide d’un écrou à oreilles, tandis que l’autre mors reste tel quel. Si vous avez besoin d’une pince plus polyvalente, choisissez le double réglage. Les deux mors se règlent facilement sur une portée plus large au moyen de vis de serrage. La hauteur des mors de cette pince en fait l’outil idéal pour tenir fermement la verrerie pourvue de joints en verre rodé de précision.
  • Disponible en 3 tailles : petite, moyenne et grande
  • En zinc nickelé
  • Avec des manchons gainés de vinyle antidérapant ou pour les températures supérieures 100°C, recouverts de fibre de verre
  • Idéale pour les objets de forme irrégulière
  • Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince d’accessoire
Matériau Zinc nickelé
Diamètre (métrique) 103 mm
Longueur (métrique) 260.35 mm
Dimensions Grand format
Dimensions (métrique) de la poignée 102.87 mm