Learn More
OHAUS™ Agitateur à usage intensif
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Orbite:
19 mm
25 mm
51 mm
Capacité de charge (métrique):
16 kg
22,7 kg
45,4 kg
68 kg
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçu pour les applications avec des charges lourdes
- L’agitateur assure un mouvement reproductible qui est réparti uniformément sur toute la surface du plateau
- Le modèle numérique est doté de commandes par microprocesseur, d’un fonctionnement continu ou programmé, d’un système d’agitation Accu-Drive™ breveté et d’écrans LED pour afficher la vitesse et la durée
Spécification
Spécification
| Orbite | 25 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 22,7 kg |
| Précision du contrôle de la vitesse | ± 1 tr/min, plus de 100 tr/min ± 1 % de la vitesse définie |
| Vitesse de rotation | 25 à 500 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 2,5 A |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
| Ampérage | 2,5 A |
| Type de produit | Agitateur |
| Certifications/Conformité | CE, TUV |
| Matériau | Plateforme en aluminium |
| Afficher plus |