Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Heavy Duty SMS Autoclavable Bowl Cover
GREENER_CHOICE
Code produit. 17994106 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
11 à 16 po
12 à 20 po
20 à 26 po
26 à 30 po
27 à 34 po
28 à 35 po
30 à 40 po
31 à 41 po
37 à 47 po
40 à 50 po
Largeur (impériale):
11 à 16 po
12 à 20 po
20 à 26 po
26 à 30 po
27 à 34 po
28 à 35 po
30 à 40 po
31 à 41 po
37 à 47 po
40 à 50 po
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (impériale) Largeur (impériale) unitSize
17994106 20 à 26 po 20 à 26 po 500 pièces
17974106 11 à 16 po 11 à 16 po 500 pièces
17924146 12 à 20 po 12 à 20 po 500 pièces
17944146 26 à 30 po 26 à 30 po 100 pièces
17904116 27 à 34 po 27 à 34 po 50 pièces
17954146 28 à 35 po 28 à 35 po 50 pièces
17914116 30 à 40 po 30 à 40 po 50 pièces
17964146 31 à 41 po 31 à 41 po 50 pièces
17924116 37 à 47 po 37 à 47 po 50 pièces
17984146 40 à 50 po 40 à 50 po 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit. 17994106 Fournisseur Keystone Cleanroom Products™ Code fournisseur BWLKCRP30030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This 50 g/m2 SMS Autoclavable Bowl Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
  • Save time by using the stopper bowl cover instead of wrapping with sheets of SMS material and autoclave tape
  • Used in conjunction with a secondary autoclave bag, it creates an effective wrapping system
  • After the outer bag is removed, this stopper bowl cover should remain in place, providing protection from microbial and particulate contamination while the remaining set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
  • Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
  • Hydrophobic and resists tearing and punctures
  • Lint-free
  • Conveniently packaged: 1 cover per heat-sealed and labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with all shipments
  • Made in USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Elastic
Couleur Light Blue
Jetable Single-use
Matériau Reinforced Multicoated Plastic
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) 121°C à 135°C
Longueur (impériale) 20 à 26 po
Largeur (impériale) 20 à 26 po
Type de produit Round Cover
Longueur (métrique) 50.8 to 66 cm
Largeur (métrique) 50.8 to 66 cm