Learn More
Heidolph™ Hei-Connect
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le Hei-Connect associe une agitation douce (jusqu’à 1 400 tr/min) à une fonction de chauffage précise (jusqu’à 300°C). Unique dans sa conception robuste et son fonctionnement sécurisé, ce modèle se distingue par des fonctionnalités supplémentaires qui vous offrent un contrôle complet et une documentation facile et précise des paramètres de vos processus.
- La base Kera-Disk™ unique, résistante aux rayures et aux produits chimiques, a un diamètre de 145 mm. Cette taille unique la rend adaptée à une utilisation avec de nombreux accessoires et échantillons sur une base de faibles dimensions. L’aluminium anodisé servant à sa fabrication permet des temps de chauffage les plus rapides possibles.
- L’agitateur magnétique Hei-Connect fournit un affichage numérique permettant de régler la température souhaitée exactement, au degré près. Cette température précise, sans dépassement, est contrôlée par deux modes de chauffage sélectionnables (Rapide / Précis) associés à la sonde de température externe Pt1000 en option.
- Pour faciliter le contrôle et la documentation des procédés, le Hei-Connect est équipé d’un minuteur et d’une interface RS 232. Le logiciel gratuit Hei-Control est inclus dans la livraison.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 230 V |
| max. (métrique) | 300°C |
| Température (impériale) | 572°F |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Rond |
| Type de bouchon | UE |
| Nbre de positions | Multiple |
| Affichage | Numérique |
| Afficher plus |