Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core séduit par son utilisation intuitive : Grâce à un affichage pour chaque fonction principale (mélanger et chauffer), vous pouvez à tout moment garder un œil de manière bien lisible sur toutes les valeurs et tous les paramètres. L'utilisation se fait à travers de deux boutons-poussoirs rotatifs avec des anneaux LED pour l'identification facile des fonctions actives. Les minuteries séparées pour les fonctions Chauffer et Mélanger créent une certaine flexibilité et vous font mieux commander vos expériences. La navigation dans le menu facile à utiliser rend le travail avec cet appareil particulièrement simple.
- Pour régler la température, vous pouvez sélectionner entre trois modes de chauffe : FAST, pour chauffer particulièrement rapide, ainsi que PRECISE et PRECISE+ pour un contrôle particulièrement précis de votre température cible sans suroscillation - c'est ainsi que vous pouvez protéger vos échantillons sensibles de manière optimale. A cet effet, l'appareil est compatible avec le capteur de température Pt1000 ainsi qu'avec le capteur double Pt1000 permettant la mesure simultanée dans votre échantillon et le liquide du bain de chauffe.
- La vitesse d'agitation peut être réglée à trois niveaux (comportement au démarrage). En outre, vous pouvez régler le sens de rotation du barreau aimanté et profiter de la détection d'une rupture automatique. C'est ainsi que votre échantillon est mélangé de manière optimale à tout moment, même quand il y a des irrégularités durant le processus de mélange.
- Cet agitateur magnétique est équipé des fonctions de sécurité les plus importantes. La grande distance de sécurité entre la plaque chauffante et le panneau de commande ainsi que l’indicateur visuel de chaleur résiduelle à des températures > 50 °C protègent des brûlures.
- Le plateau Kera-Disk™ breveté en aluminium anodisé résiste aux produits chimiques et aux rayures et a un diamètre de 145 mm (également disponible avec un diamètre de 135 mm sur demande). Il est donc adapté à l'utilisation de nombreux accessoires et échantillons pour un faible encombrement. Le matériau utilisé permet par ailleurs des temps de chauffe extrêmement rapides.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
| Tension | 230 V |
| Dimensions | 145 mm de diamètre |
| max. (métrique) | 20°C to 350°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Rond |
| Type de bouchon | UE |
| Nbre de positions | Multiple |
| Plage d’agitation | 100 à 1 400 tr/min |
| Garantie | 10 Years |
| Afficher plus |