Learn More
Heidolph™ Kit de reflux Hei-PLATE Core+
Code produit. 17515596 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Modèle:
Kit de reflux Hei-PLATE Core+ (145 mm)
Kit de reflux Hei-PLATE Core+ Mini (145 mm)
Taille max. du récipient:
125 mL
1 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17515596
Marque: Heidolph™ 5062115600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le module Hei-PLATE Reflux Core+ comprend un agitateur magnétique, un capteur pt1000 et un bloc chauffant.
Inclut :
  • Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+.
    • Chauffage rapide et précis
    • Sans dépassement de température
    • Délicat pour l’échantillon
  • PT1000 - permet une régulation précise de la température.
  • Blocs Heat-On - assurent un transfert de chaleur optimal sans utilisation d’eau ou d’huile.
  • Conseil d’application : Ne remplir le flacon (non fourni) qu’à moitié afin d’éviter toute perte de solvant.
  • Complète le système en tant que condenseur haute performance utilisé sans eau.
  • Les performances sont optimales pour des volumes de solvant allant jusqu’à 125 ml ou 1 L selon le modèle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Tension 115/230 V
Modèle Kit de reflux Hei-PLATE Core+ (145 mm)
max. (métrique) 20°C à 300°C, température ambiante jusqu’à 300°C
Type Agitateur à plaque chauffante
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon Différents styles
Nbre de positions Multiple
Taille max. du récipient 1 L
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 0,168 x 0,299 x 0,101 m
Certifications/Conformité CE
Affichage LCD
Diamètre (métrique) 145 mm