Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Ultimate
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Dimensions:
135 mm de diamètre
145 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Ceramic-coated Aluminum |
| Tension | 230 V |
| Dimensions | 135 mm de diamètre |
| max. (métrique) | 20°C to 300°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Rond |
| Charge max. d’échantillons | 25 kg |
| Type de bouchon | UE |
| Nbre de positions | 1 |
| Taille max. du récipient | 20 L |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion