Learn More
Heidolph™ Ensemble d’évaporation automatique Hei-VAP, prise UE
Code produit. 17313340 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17313340
Marque: Heidolph™ 5743730000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le modèle Hei-VAP Automatic Evaporation comprend un dispositif de levage motorisé, un condenseur, un flacon de Woulff et un kit de tuyaux.
  • Hei-VAP Expert Control avec levage motorisé et verrerie verticale G3
  • Pompe à vide Rotavac Vario Tec
  • Condenseur pour Rotavac Vario
  • Kit de tuyaux
  • Flacon de Woulff
  • Capteur AUTOaccurate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Évaporateur rotatif à levage motorisé
Type de bouchon Prise EU