Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G3, prise UE
Code produit. 17323290 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17323290
Marque: Heidolph™ 5710130500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le modèle Hei-VAP Core HL G3 XL se concentre sur l’essentiel, à savoir un affichage numérique clair avec un accès aux paramètres de base à tout moment.
Un concept d’exploitation axé sur l’essentiel : transparent avec accès aux paramètres de base, à savoir la vitesse de rotation et la température du bain chauffant à tout moment.
  • Affichage numérique clair indiquant les valeurs réelles et les valeurs de consigne
  • Deux boutons avec contrôle dynamique pour régler la vitesse de rotation et la température du bain chauffant : rotation rapide pour les grands sauts, rotation lente pour un réglage précis des valeurs de consigne
  • La fonction de verrouillage permet d’éviter tout changement accidentel de ces valeurs
  • Le système intuitif des éclairages annulaires LED rend les fonctions activées clairement visibles, même à distance
  • Réglage facile de la profondeur d’immersion jusqu’à 155 mm et angle d’inclinaison de 20° à 80°
  • Fonction de veille et avertissement de chaleur résiduelle à des températures de bain chauffant supérieures à 50°C
  • Modèle de levage manuel avec verrerie verticale G3 XL - Obtenez des taux d’évaporation plus élevés grâce à une surface de refroidissement étendue de 2 200 cm2
  • Le bouton de veille arrête toutes les fonctions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) 15 kg
Poids (impériale) 33.1 lb.
Capacité (métrique) 5 L
Vitesse 10 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20°C to 210°C
Affichage LCD
Type du moteur Brushless DC Motor
Plage de températures (impériale) 68°F to 410°F
Puissance 1400 W
Type d’assemblage de la verrerie G3 XL Vertical Glassware
Indice IP IP20
Matériau Stainless Steel
Type de contrôleur Electronic
Précision de la température ±1 K
Angle 20° to 80°
Type Évaporateur rotatif à levage manuel
Type de bouchon Prise EU