Learn More
Heidolph™ Ensemble de séchage de poudre Hei-VAP, prise UE
Code produit. 17393330 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17393330
Marque: Heidolph™ 5743230000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le modèle Hei-VAP Powder Drying comprend un dispositif de levage motorisé, un flacon en poudre et un kit de tuyaux.
  • Hei-VAP Expert Control avec levage motorisé et verrerie verticale G3
  • Pompe à vide Rotavac Valve Control
  • Vanne à vide
  • Kit de tuyaux
  • Flacon en poudre 2 L
  • Tube à vapeur avec filtre en poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Évaporateur rotatif à levage motorisé
Type de bouchon Prise EU