Learn More
Horst cartridge heater, DxL = 8 x 50mm, 125W
Marque:  Horst 512050
cartridge heater, DxL = 8 x 50mm, 125W
Code produit. 10007021
  • 60.43€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 10-02-2026