Learn More
Helios™ Capsules d’évaporation Helios Italquartz™
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
55 ml
Diamètre (métrique):
47 mm
61 mm
77 mm
Hauteur (métrique):
15 mm
18 mm
27 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Coupelle quartz sans bec
• Inerte chimiquement
• Utilisation jusqu'à 1000°C
• Chimiquement inerte vis à vis des acides (sauf HF) et résiste à la corrosion
• Coupelle quartz
• Cristallisoir en silice
• Fond plat avec bec
• Température max. 1000°C
• Cristallisoir silice
• Translucide
• Inerte chimiquement
• Utilisation jusqu'à 1000°C
• Chimiquement inerte vis à vis des acides (sauf HF) et résiste à la corrosion
• Coupelle quartz
• Cristallisoir en silice
• Fond plat avec bec
• Température max. 1000°C
• Cristallisoir silice
• Translucide
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Quartz |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |